Stampa…
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908684-1G PC908684-5G
APOSPC908684-1GEA 71.3 EUR
APOSPC908684-1G APOSPC908684-5G
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Peso molecolare: 189,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115410
CAS Number: 90390-07-1