Stampa…
2-Cyano-4'-fluoroacetanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-N-(4-fluorophenyl)acetamide
PC908683-1G PC908683-5G
APOSPC908683-1GEA 78.6 EUR
APOSPC908683-1G APOSPC908683-5G
2-Cyano-4'-fluoroacetanilide 95%
2-Cyano-4'-fluoroacetanilide
Formula: C₉H₇FN₂O
Peso molecolare: 178,1631 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276110
CAS Number: 1735-88-2