Stampa…
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908657-1G PC908657-250MG
APOSPC908657-1GEA 61.1 EUR
APOSPC908657-1G APOSPC908657-250MG
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole
Formula: C₉H₈FNO
Peso molecolare: 165,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368140
CAS Number: 288385-88-6