Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908649-1G PC908649-250MG PC908649-5G
APOSPC908649-1GEA 74.2 EUR
APOSPC908649-1G APOSPC908649-250MG APOSPC908649-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂BrF₃N₂
Peso molecolare: 226,9820 g/mol
Punto di ebollizione: 55…56 °C
Punto di fusione: 21…23 °C
Densità: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09802248
CAS Number: 785777-87-9