Stampa…
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)-3-pyridylamine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC908641-1G PC908641-250MG
APOSPC908641-1GEA 250 EUR
APOSPC908641-1G APOSPC908641-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753488
CAS Number: 106877-32-1