Stampa…
Perfluorobutane-1-sulphonic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perfluoro-1-butanesulphonic acid, Nonafluoro-1-butanesulphonic acid
PC9086-25G PC9086-5G
APOSPC9086-25GEA 143 EUR
APOSPC9086-25G APOSPC9086-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic acid 97%
Perfluorobutane-1-sulphonic acid
Nonaflates are slightly more reactive towards nucleophilic displacements than triflates.
Formula: C₄HF₉O₃S
Punto di ebollizione: 76…84 °C/0,1mmHg
Densità: 1,811 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01320794
CAS Number: 375-73-5
EINECS: 206-793-1
UN: 2586
ADR: 8,III