Stampa…
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Fluoromethyl)picolinaldehyde
PC908550-100MG PC908550-250MG
APOSPC908550-100MGEA 30.6 EUR
APOSPC908550-100MG APOSPC908550-250MG
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11865234
CAS Number: 208111-28-8