Stampa…
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzoic acid Pentafluorophenyl ester
PC908537-1G PC908537-5G
APOSPC908537-1GEA 34.8 EUR
APOSPC908537-1G APOSPC908537-5G
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Pentafluorophenyl Benzoate
Formula: C₁₃H₅F₅O₂
Peso molecolare: 288.17 g/mol
Punto di fusione: 73…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1548-84-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS III