Stampa…
2-Fluoro-3-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908496-1G PC908496-5G PC908496-10G
APOSPC908496-1GEA 132 EUR
APOSPC908496-1G APOSPC908496-5G APOSPC908496-10G
2-Fluoro-3-methoxypyridine 95%
2-Fluoro-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₆FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834126
CAS Number: 163234-74-0