Stampa…
3-(Trifluoroacetyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908420-1G PC908420-250MG
APOSPC908420-1GEA 806 EUR
APOSPC908420-1G APOSPC908420-250MG
3-(Trifluoroacetyl)pyridine 95%
3-(Trifluoroacetyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16067922
CAS Number: 138624-99-4