Stampa…
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9083-25G PC9083-5G PC9083-100G
APOSPC9083-25GEA 90.2 EUR
APOSPC9083-25G APOSPC9083-5G APOSPC9083-100G
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
Peso molecolare: 140,11 g/mol
Punto di fusione: 121…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016626
CAS Number: 405-05-0