4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-1,3-dichloro-5-fluorobenzene
Formula:
C₆H₂BrCl₂F Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11845890 CAS Number: 263333-82-0 |