Stampa…
2,3-Difluorophenyl isothiocyanate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907988-1G PC907988-250MG
APOSPC907988-1GEA 596 EUR
APOSPC907988-1G APOSPC907988-250MG
2,3-Difluorophenyl isothiocyanate 95%
2,3-Difluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃F₂NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 363179-57-1