Stampa…
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907909-1G PC907909-250MG
APOSPC907909-1GEA 85.8 EUR
APOSPC907909-1G APOSPC907909-250MG
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₈H₆FN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028454
CAS Number: 341978-66-3