Stampa…
6-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907895-1G PC907895-250MG
APOSPC907895-1GEA 597 EUR
APOSPC907895-1G APOSPC907895-250MG
6-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
6-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formula: C₉H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09971532
CAS Number: 75893-82-2