Stampa…
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
PC907828-10G PC907828-25G PC907828-5G PC907828-1G
APOSPC907828-10GEA 0 EUR
APOSPC907828-10G APOSPC907828-25G APOSPC907828-5G APOSPC907828-1G
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,1500 g/mol
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018061
CAS Number: 711-38-6