Stampa…
3-Amino-2-fluorobenzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907815-1G PC907815-5G
APOSPC907815-1GEA 161 EUR
APOSPC907815-1G APOSPC907815-5G
3-Amino-2-fluorobenzonitrile 96%
3-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₅FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062434
CAS Number: 873697-68-8