Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907811-1G PC907811-250MG
APOSPC907811-1GEA 757 EUR
APOSPC907811-1G APOSPC907811-250MG
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₅ClFN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01346699
CAS Number: 67316-43-2