Stampa…
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC907776-1G PC907776-250MG PC907776-5G
APOSPC907776-1GEA 219 EUR
APOSPC907776-1G APOSPC907776-250MG APOSPC907776-5G
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Peso molecolare: 239,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14698016
CAS Number: 1073129-57-3