Stampa…
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907751-1G PC907751-5G
APOSPC907751-1GEA 248 EUR
APOSPC907751-1G APOSPC907751-5G
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine 95%
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 182,53 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010856
CAS Number: 2693-57-4