Stampa…
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)butyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907547-1G PC907547-5G
APOSPC907547-1GEA 168 EUR
APOSPC907547-1G APOSPC907547-5G
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)butyric acid 95%
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)butyric acid
Formula: C₁₁H₁₃FO₂
Peso molecolare: 196,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07790543
CAS Number: 331-43-1