Stampa…
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: b-Amino-4-fluorobenzeneethanol
PC907360-1G PC907360-250MG
APOSPC907360-1GEA 125 EUR
APOSPC907360-1G APOSPC907360-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₀FNO
Peso molecolare: 155.17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11213644
CAS Number: 140373-17-7