Stampa…
5-Fluoropyrimidine-4,6-diol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907348-1G PC907348-5G
APOSPC907348-1GEA 84.4 EUR
APOSPC907348-1G APOSPC907348-5G
5-Fluoropyrimidine-4,6-diol 95%
5-Fluoropyrimidine-4,6-diol
Formula: C₄H₃FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033260
CAS Number: 106615-61-6