4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC907298-100MG
PC907298-250MG
APOSPC907298-100MGEA
149
EUR
APOSPC907298-100MG
APOSPC907298-250MG
4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-8-fluoroquinazoline
Formula:
C₈H₄ClFN₂ Peso molecolare: 182,58 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09837193 CAS Number: 124429-27-2 |