Stampa…
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9071-1G PC9071-25G PC9071-5G
APOSPC9071-1GEA 69.6 EUR
APOSPC9071-1G APOSPC9071-25G APOSPC9071-5G
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Formula: C₁₀H₁₁FO
Punto di ebollizione: 95…97 °C/0,7mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038305
CAS Number: 26393-91-9