Stampa…
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC907074-1G PC907074-25G PC907074-5G
APOSPC907074-1GEA 27.7 EUR
APOSPC907074-1G APOSPC907074-25G APOSPC907074-5G
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₄
Peso molecolare: 178,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226544
CAS Number: 141872-92-6