Stampa…
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9069-1G PC9069-5G PC9069-25G
APOSPC9069-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9069-1G APOSPC9069-5G APOSPC9069-25G
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene
Formula: C₈H₆F₄O₂
Punto di ebollizione: 52 °C/50mmHg
Densità: 1,3949 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458119
CAS Number: 22236-12-0