Stampa…
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906736-10G PC906736-1G PC906736-5G
APOSPC906736-10GEA 556 EUR
APOSPC906736-10G APOSPC906736-1G APOSPC906736-5G
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone 95%
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₈FNO
Peso molecolare: 153,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115400
CAS Number: 2002-82-6