Stampa…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906598-1G PC906598-5G
APOSPC906598-1GEA 68.4 EUR
APOSPC906598-1G APOSPC906598-5G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774130
CAS Number: 1620-72-0