Stampa…
5,7-Difluoroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906597-1G PC906597-250MG PC906597-500MG
APOSPC906597-1GEA 633 EUR
APOSPC906597-1G APOSPC906597-250MG APOSPC906597-500MG
5,7-Difluoroquinoline 95%
5,7-Difluoroquinoline
Formula: C₉H₅F₂N
Peso molecolare: 165,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00474638
CAS Number: 34522-72-0