Stampa…
4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxypyrimidin-4-amine
PC906580-1G PC906580-5G
APOSPC906580-1GEA 154 EUR
APOSPC906580-1G APOSPC906580-5G
4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 95%
4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₆FN₃O
Peso molecolare: 143,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264289
CAS Number: 1993-63-1