(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906569-1G
PC906569-5G
APOSPC906569-1GEA
319
EUR
APOSPC906569-1G
APOSPC906569-5G
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid
Formula:
C₈H₅FO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06739153 CAS Number: 79477-86-4 |