5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC906562-250MG
PC906562-1G
PC906562-5G
APOSPC906562-250MGEA
78.6
EUR
APOSPC906562-250MG
APOSPC906562-1G
APOSPC906562-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Formula:
C₆H₅BrFN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12196979 CAS Number: 1162674-74-9 |