Stampa…
4,5-Difluorophthalonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dicyano-4,5-difluorobenzene
PC906503-1G PC906503-5G
APOSPC906503-1GEA 77 EUR
APOSPC906503-1G APOSPC906503-5G
4,5-Difluorophthalonitrile 95%
4,5-Difluorophthalonitrile
Formula: C₈H₂F₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061281
CAS Number: 134450-56-9