Stampa…
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluorobenzofurazan
PC906486-1G PC906486-250MG
APOSPC906486-1GEA 437 EUR
APOSPC906486-1G APOSPC906486-250MG
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole 98%
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₆H₃FN₂O
Peso molecolare: 138,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425566
CAS Number: 29270-55-1