Stampa…
6-Fluoro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-methylindanone
PC906461-100MG PC906461-250MG PC906461-500MG
APOSPC906461-100MGEA 205 EUR
APOSPC906461-100MG APOSPC906461-250MG APOSPC906461-500MG
6-Fluoro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
6-Fluoro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₁₀H₉FO
Peso molecolare: 164,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029129
CAS Number: 37794-19-7