Stampa…
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906439-1G PC906439-5G
APOSPC906439-1GEA 248 EUR
APOSPC906439-1G APOSPC906439-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275293
CAS Number: 847502-90-3