4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906433-1G
PC906433-5G
APOSPC906433-1GEA
109
EUR
APOSPC906433-1G
APOSPC906433-5G
4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
4-Fluorophenyl chlorothionoformate
Formula:
C₇H₄ClFOS Punto di ebollizione: 82 °C Punto di fusione: 84 °C Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134402 CAS Number: 42908-73-6 UN: 1760 ADR: 8,III |