Stampa…
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
PC906427-1G PC906427-5G
APOSPC906427-1GEA 292 EUR
APOSPC906427-1G APOSPC906427-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093471
CAS Number: 701-16-6