Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9064-25G PC9064-5G PC9064-100G PC9064-10G
APOSPC9064-25GEA 135 EUR
APOSPC9064-25G APOSPC9064-5G APOSPC9064-100G APOSPC9064-10G
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine 98%
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
Formula: C₅HF₄N
Peso molecolare: 151,06 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C
Densità: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011734
CAS Number: 2875-18-5
UN: 1993
ADR: 3,III