cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC906397-1G
PC906397-250MG
PC906397-5G
APOSPC906397-1GEA
109
EUR
APOSPC906397-1G
APOSPC906397-250MG
APOSPC906397-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₈H₁₁F₃O₂ Peso molecolare: 196,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09037361 CAS Number: 1202578-27-5 |