Stampa…
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-fluorothiophene-2-carboxylate
PC906382-10G PC906382-1G PC906382-5G
APOSPC906382-10GEA 417 EUR
APOSPC906382-10G APOSPC906382-1G APOSPC906382-5G
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₆H₅FO₂S
Peso molecolare: 160,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606491
CAS Number: 100421-52-1