Stampa…
N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Fluoroformanilide, 1-Fluoro-4-formamidobenzene
PC906379-1G PC906379-5G
APOSPC906379-1GEA 205 EUR
APOSPC906379-1G APOSPC906379-5G
N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
N-(4-Fluorophenyl)formamide
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 459-25-6