Stampa…
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906373-1G PC906373-5G
APOSPC906373-1GEA 364 EUR
APOSPC906373-1G APOSPC906373-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₇H₉F₃O₂
Peso molecolare: 182,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445821
CAS Number: 277756-44-2