Stampa…
2,5-difluoro-3-nitrotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Difluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC906352-1G PC906352-5G
APOSPC906352-1GEA 118 EUR
APOSPC906352-1G APOSPC906352-5G
2,5-difluoro-3-nitrotoluene 97%
2,5-difluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519028
CAS Number: 1093758-82-7