Stampa…
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906351-1G PC906351-5G
APOSPC906351-1GEA 122 EUR
APOSPC906351-1G APOSPC906351-5G
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03413407
CAS Number: 315-12-8