Stampa…
3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906342-1G PC906342-5G
APOSPC906342-1GEA 219 EUR
APOSPC906342-1G APOSPC906342-5G
3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine 95%
3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185333
CAS Number: 1211590-31-6