Stampa…
2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Difluoro-6-picoline
PC906336-1G PC906336-5G
APOSPC906336-1GEA 154 EUR
APOSPC906336-1G APOSPC906336-5G
2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
2,3-Difluoro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅F₂N
Peso molecolare: 129,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16610828
CAS Number: 1227579-04-5