Stampa…
4-Cyano-3,5-difluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Difluoroisonicotinonitrile
PC906325-5G PC906325-10G
APOSPC906325-5GEA 109 EUR
APOSPC906325-5G APOSPC906325-10G
4-Cyano-3,5-difluoropyridine 98%
4-Cyano-3,5-difluoropyridine
Formula: C₆H₂F₂N₂
Peso molecolare: 140,093 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176565
CAS Number: 1214377-09-9