2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-o-toluidine
PC906319-25G
PC906319-5G
PC906319-100G
APOSPC906319-25GEA
132
EUR
APOSPC906319-25G
APOSPC906319-5G
APOSPC906319-100G
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₄BrF₄N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973756 CAS Number: 875664-27-0 |